Learn More
Trifluorométhanesulfonate de N-Fluoropyridinium 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343466 250 mg 250mg
11333466 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14324.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107263-95-6 | C6H5F4NO3S | 247.164 g/mol
N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate is used as a reagent for electrophilic fluorination and for a review of electrophilic N-F fluorinating agents. It is also used as a reactant for Pd-catalyzed arylation reactions and as a fluorination agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de N-Fluoropyridinium est utilisé comme réactif pour la fluoration électrophile et pour une analyse des agents de fluoration électrophile N-F. Il est également utilisé comme réactif pour les réactions d’arylation catalysées par le Pd et comme agent de fluoration.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107263-95-6
Formule moléculaire C6H5F4NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 247.164
Numéro MDL MFCD00013458
Clé InChI JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
CID PubChem 2724576
Nom IUPAC 1-fluoropyridine-1-ium;trifluorométhanesulfonate
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 180°C to 185°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Beilstein 4222821
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 247.17
Pourcentage de pureté 95%