Learn More
N-Fmoc-1-trityl-D-histidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459028 25 g 25g
15449028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62504.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 135610-90-1 | C40H33N3O4 | 619.721 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135610-90-1
Formule moléculaire C40H33N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 619.721
Numéro MDL MFCD00077061
Clé InChI XXMYDXUIZKNHDT-DIPNUNPCSA-N
Synonyme fmoc-d-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-d-histidine, d-histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, pubchem18930, fmoc-d-his 1-trt-oh, fmoc-d-his-trt-oh, n-fmoc-1-trityl-d-histidine, fmoc-n-im-trityl-d-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-d-histidine
CID PubChem 44828577
Nom IUPAC (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)acide propanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-1-trityl-D-histidine
Quantité 25 g
Rotation optique −80° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 619.71
Pourcentage de pureté 98%