Learn More
N-Fmoc-1-trityl-L-histidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456108 25 g 25g
15446108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59711.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109425-51-6 | C40H33N3O4 | 619.721 g/mol
It is used in the synthesis and application of Fmoc-His(3-Bum)-OH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse et l’application de Fmoc-His(3-Bum)-OH.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Protège de la chaleur. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109425-51-6
Formule moléculaire C40H33N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 619.721
Numéro MDL MFCD00043332
Clé InChI XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
Synonyme fmoc-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-l-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-l-histidine, n-a-fmoc-n-im-trityl-l-histidine, n, a-fmoc-n im-trityl-l-histidine, histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-1-tritylimidazol-4-yl propanoic acid, fmochis trt oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1090
CID PubChem 11422193
Nom IUPAC Acide (2 S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-1-trityl-L-histidine
Point de fusion 145°C
Quantité 25 g
Beilstein 5204720
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique +87° (c=5 in Chloroform)
Poids de la formule 619.71
Pourcentage de pureté 98%