Learn More
N-Fmoc-3-(1-naphtyl)-L-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468427 5 g 5g
15458427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51967.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    729.30€
    596.65€ / 5g
    Économisez 132.65€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 96402-49-2 | C28H23NO4 | 437.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96402-49-2
Formule moléculaire C28H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 437.50
Numéro MDL MFCD00151914
Clé InChI ORWNVJDLEMVDLV-SANMLTNESA-N
Synonyme fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine, fmoc-1-nal-oh, fmoc-l-1-naphthylalanine, fmoc-beta-1-naphthyl-l-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, fmoc-3-1 naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-1-naphthyl-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, n-fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine
CID PubChem 2734474
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-naphtalène-1-ylpropanoïque
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Point de fusion 171°C to 183°C
Quantité 5 g
Beilstein 4829118
Poids de la formule 437.49
Pourcentage de pureté 98%