Learn More
N-Fmoc-3-(2-naphtyl)-D-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438447 1 g 1g
15458447 250 mg 250mg
15448447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51974.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 138774-94-4 | C28H23NO4 | 437.50 g/mol
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine is an Fmoc-protected alanine derivative and an intermediate used in the preparation of phosphoserine-containing tetrapeptides with hydrophobic N-terminal acyl groups as inhibitors of the BRCA1 protein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine est un dérivé de l’alanine protégé par Fmoc et un intermédiaire utilisé dans la préparation de tétrapeptides contenant de la phosphosérine avec des groupes d’acyles N-terminal hydrophobes comme inhibiteurs de la protéine BRCA1.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138774-94-4
Formule moléculaire C28H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 437.50
Numéro MDL MFCD00077044
Clé InChI JYUTZJVERLGMQZ-AREMUKBSSA-N
Synonyme fmoc-d-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, fmoc-d-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-2-naphthylalanine, s-n-fmoc-2-naphthylalanine, fmoc-beta-2-naphthyl-d-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, pubchem11948
CID PubChem 7130590
Nom IUPAC Acide (2R)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-naphtalène-2-ylpropanoïque
SMILES OC(=O)[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Quantité 1 g
Beilstein 7864489
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 437.49
Pourcentage de pureté 95%