Learn More
N-Fmoc-3-(2-naphtyl)-D-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine is an Fmoc-protected alanine derivative and an intermediate used in the preparation of phosphoserine-containing tetrapeptides with hydrophobic N-terminal acyl groups as inhibitors of the BRCA1 protein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine est un dérivé de l’alanine protégé par Fmoc et un intermédiaire utilisé dans la préparation de tétrapeptides contenant de la phosphosérine avec des groupes d’acyles N-terminal hydrophobes comme inhibiteurs de la protéine BRCA1.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 7864489 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 437.49 |
| Pourcentage de pureté | 95% |