Learn More
N-Fmoc-3-(2-naphtyl)-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438737 250 mg 250mg
15418737 1 g 1g
15428737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52179.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 112883-43-9 | C28H22NO4 | 436.49 g/mol
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine is used as organic chemical synthesis intermediate.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112883-43-9
Formule moléculaire C28H22NO4
Poids moléculaire (g/mol) 436.49
Numéro MDL MFCD00144886
Clé InChI JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-M
Synonyme fmoc-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-beta-2-naphthyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-n-fmoc-3-2-naphthyl alanine, ambotzfaa1347
CID PubChem 2734452
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-naphtalène-2-ylpropanoïque
SMILES [O-]C(=O)[C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Quantité 250 mg
Beilstein 7668973
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 437.49
Pourcentage de pureté 95%