Learn More
N-Fmoc-3,3-diphényl-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448727 5 g 5g
15458727 250 mg 250mg
15438727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15448727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52176.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 201484-50-6 | C30H25NO4 | 463.533 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 201484-50-6
Formule moléculaire C30H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 463.533
Numéro MDL MFCD00672337
Clé InChI PENQOTJCVODUQU-NDEPHWFRSA-N
Synonyme fmoc-l-3,3-diphenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, fmoc-3,3-diphenyl-l-alanine, fmoc-beta-phenyl-phe-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3,3-diphenyl-propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, fmoc-3,3-diphenyl-d-alaine, fmoc-3,3-diphenyl-l-alaine, fmoc-,-diphenyl-ala-oh, fmoc-ala 3,3-diphenyl-oh
CID PubChem 2761488
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3,3-diphénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-3,3-diphenyl-L-alanine
Point de fusion 125°C to 129°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 8873562
Poids de la formule 463.53
Pourcentage de pureté 95%