Learn More
N-Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418557 1 g 1g
15438557 250 mg 250mg
15428557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15418557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52056.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 175453-07-3 | C23H20N2O4 | 388.423 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175453-07-3
Formule moléculaire C23H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 388.423
Numéro MDL MFCD00144887
Clé InChI JQLPMTXRCLXOJO-NRFANRHFSA-N
Synonyme fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-l-3-pyridylalanine, fmoc-3-pal-oh, fmoc-beta-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-l-3-3-pyridyl-alanine, fmoc-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-3'-pyridyl-l-ala, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, n-fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-d-3-3-pyridyl-alanine
CID PubChem 6957974
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-pyridin-3-ylpropanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CN=CC=C4)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Quantité 1 g
Beilstein 9154190
Poids de la formule 388.42
Pourcentage de pureté 95%