Learn More
N-Fmoc-3-(3-thiényl)-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418707
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418707 250 mg 250mg
15498697 1 g 1g
15408707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15418707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52167.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 186320-06-9 | C22H19NO4S | 393.457 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 186320-06-9
Formule moléculaire C22H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 393.457
Numéro MDL MFCD00151916
Clé InChI LSBZJMRHROCYGY-FQEVSTJZSA-N
Synonyme fmoc-l-3-thienylalanine, fmoc-3-ala 3-thienyl-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-beta-3-thienyl-ala-oh, fmoc-3-3-thienyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-d-3-3-thienyl-alanine, fmoc-l-3-3-thienyl alanine, n-fmoc-3-4-thienyl-l-alanine, fmoc-3 thg-oh
CID PubChem 2734455
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorèn-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-thiophèn-3-ylpropanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=C4)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-3-(3-thienyl)-L-alanine
Quantité 250 mg
Beilstein 9512976
Poids de la formule 393.46
Pourcentage de pureté 95%