Learn More
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498757 250 mg 250mg
15478757 1 g 1g
15488757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52193.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 205528-30-9 | C23H20N2O4 | 388.42 g/mol
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine is an Fmoc protected alanine derivative that is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine est un dérivé d’alanine protégé par le groupe Fmoc qui peut être utile pour les études protéomiques et les techniques de synthèse de peptides en phase solide.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205528-30-9
Formule moléculaire C23H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 388.42
Numéro MDL MFCD00672567
Clé InChI SCSSXJVRZMQUKA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-d-4-pyridylalanine, fmoc-d-4-pal-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, fmoc-beta-4-pyridyl-d-ala-oh, n-fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine, fmoc-4'-pyridyl-d-ala, fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine, fmoc-d-3-4-pyridyl-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-pyridin-4-yl-propionic acid
CID PubChem 978323
Nom IUPAC Acide (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-pyridin-4-ylpropanoïque
SMILES OC(=O)C(CC1=CC=NC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 388.42
Pourcentage de pureté 95%