Learn More
N-Fmoc-4-méthoxy-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498637 5 g 5g
15408647 250 mg 250mg
15488637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52117.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77128-72-4 | C25H23NO5 | 417.461 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77128-72-4
Formule moléculaire C25H23NO5
Poids moléculaire (g/mol) 417.461
Numéro MDL MFCD00153368
Clé InChI JYQODLWFOPCSCS-QHCPKHFHSA-N
Synonyme fmoc-tyr me-oh, fmoc-o-methyl-l-tyrosine, fmoc-4-methoxy-l-phenylalanine, fmoc-l-4-methoxyphenylalanine, fmoc-4-methoxy-phe-oh, fmoc-o-methyl-tyr-oh, fmoc-l-tyr me, fmoc-4-methoxy-l-phe-oh, fmoc-l-4-methoxyphe
CID PubChem 2762281
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-(4-méthoxyphényl) propanoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanine
Quantité 5 g
Poids de la formule 417.45
Pourcentage de pureté 95%