Learn More
N-Fmoc-4-nitro-L-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15498417
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15498417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51962.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95753-55-2 | C24H20N2O6 | 432.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95753-55-2
Formule moléculaire C24H20N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 432.43
Numéro MDL MFCD00057810
Clé InChI RZRRJPNDKJOLHI-QFIPXVFZSA-N
Synonyme fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-no2-oh, fmoc-l-4-no2-phe-oh, fmoc-p-nitro-phe-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-phe no2-oh
CID PubChem 7016054
Nom IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
Point de fusion 213°C to 223°C
Quantité 1 g
Beilstein 5178656
Poids de la formule 432.43
Pourcentage de pureté 98%