Learn More
N-Fmoc-bêta-alanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15436328 5 g 5g
15446328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59887.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35737-10-1 | C18H16NO4 | 310.33 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau et 1% d’acide acétique
Remarques
Dessiccation à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35737-10-1
Formule moléculaire C18H16NO4
Poids moléculaire (g/mol) 310.33
Numéro MDL MFCD00063328
Clé InChI LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme fmoc-beta-alanine, fmoc-beta-ala-oh, fmoc-b-ala-oh, fmoc-?-ala-oh, n-fmoc-beta-alanine, fmoc-b-alanine, 3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-, a-ala-oh, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-beta-alanine
CID PubChem 2724630
Nom IUPAC 3-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)acide propanoïque
SMILES [O-]C(=O)CCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-beta-alanine
Point de fusion 142°C to 147°C
Formule linéaire FmocNHCH2CH2CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 2302327
Informations sur la solubilité Soluble in water and 1% acetic acid.
Poids de la formule 311.34
Pourcentage de pureté 99%