Learn More
N-Fmoc-D-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478908 5 g 5g
15488908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62395.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79990-15-1 | C18H17NO4 | 311.34 g/mol
N-Fmoc-D-alanine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. It is also essential for the biosynthesis of peptidoglycan cross linking sub-units that are used for bacterial cell walls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Fmoc-D-alanine est potentiellement utile pour les études protéomiques et les techniques de synthèse des peptides en phase solide. Il est également essentiel pour la biosynthèse des sous-unités de réticulation peptidoglycane utilisées pour les parois cellulaires bactériennes.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide (1 mole en 2 ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigérer à 4°C. Garder le récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79990-15-1
Formule moléculaire C18H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 311.34
Numéro MDL MFCD00062960
Clé InChI QWXZOFZKSQXPDC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-d-ala-oh, fmoc-d-alanine, n-fmoc-d-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-alanine, d-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9ylmethoxy carbonyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl-methoxycarbonylamino-propionic acid
CID PubChem 2724627
Nom IUPAC acide (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)propanoïque
SMILES CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-D-alanine
Point de fusion 151°C to 157°C
Quantité 5 g
Beilstein 8025133
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylformamide (1 mole in 2 ml). Insoluble in water.
Poids de la formule 311.34
Pourcentage de pureté 95%