Learn More
N-Fmoc-D-alanine, TRC
Code produit 30179551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179551 5 g 5g
30178999 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179551 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6199555G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79990-15-1
Formule moléculaire C18 H17 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 311.33
Synonyme N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine, (R)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]propionic Acid, (R)-N-Fmoc-alanine, 270: PN: US20070042401 PAGE: 36 Claimed Protein, 962: PN: WO2006135786 PAGE: 69 Claimed Protein, D-Fmoc-Alanine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-alanine
Nom IUPAC (2R)-2-(9H-fluor-9-ylméthoxycarbonylamino)acide propanoïque
SMILES C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-D-alanine
Formule InChI InChI=1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
Quantité 5 g
Poids de la formule 311.116