Learn More
Ester 5-tert-butylique d’acide N-Fmoc-D-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15412799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15412799 25 g 25g
15402799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15412799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66624.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104091-08-9 | C24H27NO6 | 425.48 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104091-08-9
Formule moléculaire C24H27NO6
Poids moléculaire (g/mol) 425.48
Numéro MDL MFCD00077055
Clé InChI OTKXCALUHMPIGM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-d-glu otbu-oh, fmoc-d-glutamic acid 5-tert-butyl ester, fmoc-d-glu obut-oh, fmoc-d-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, commercial, 2r-5-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1324, pubchem10015, fmoc-d-glu tbu-oh, fmoc-d-glu otbu-oh h
CID PubChem 7018822
Nom IUPAC 5-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Point de fusion 83°C to 89°C
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 25 g
Poids de la formule 425.48
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide