Learn More
N-Fmoc-D-valine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15465938
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
84624-17-9
C20H21NO4
339.39
MFCD00062953
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
fmoc-d-val-oh, fmoc-d-valine, n-fmoc-d-valine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-valine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-valine, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-valine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-valine, 9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-d-valine
1549479
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
84624-17-9
C20H21NO4
339.39
MFCD00062953
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
fmoc-d-val-oh, fmoc-d-valine, n-fmoc-d-valine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-valine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-valine, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-valine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-valine, 9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-d-valine
1549479
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
It is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Valine is one of the simplest amino acids - an isopropyl group as the side chain. This smaller side chain confers a fairly high degree of flexibility when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est potentiellement utile pour les études protéomiques et les techniques de synthèse des peptides en phase solide. La valine est l’un des acides aminés les plus simples - un groupe isopropylique comme chaîne latérale. Cette chaîne latérale plus petite confère un degré de flexibilité relativement élevé lorsqu’elle est incorporée dans une chaîne polypeptidique. Le groupe Fmoc est généralement supprimé avec une base telle que la pyridine- une stratégie de déprotection orthogonale pour le groupe acide labilie Boc.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol (presque transparent). Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-D-valine
Point de fusion 143°C to 144°C
Quantité 5 g
Beilstein 6489548
Nom IUPAC 2-({[(9H-fluorène-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)-3-acide -méthylbutanoïque
Poids de la formule 339.39
Pourcentage de pureté 98%