Learn More
N-Fmoc-glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420147
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420147 1 g 1g
11430147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21050.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29022-11-5
Formule moléculaire C17H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 297.31
Numéro MDL MFCD00037140
Clé InChI NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fmoc-gly-oh, fmoc-glycine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl glycine, n-fmoc-glycine, fmoc-dl-glycine, n-9-fmoc-l-glycine, n-alpha-fmoc-glycine, fmoc-gly, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl glycine
CID PubChem 93124
Nom IUPAC Acide 2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)acétique
SMILES OC(=O)CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-glycine
Point de fusion 172°C to 175°C
Quantité 1 g
Beilstein 2163967
Poids de la formule 297.32
Pourcentage de pureté 98%