Learn More
N-Acétyl-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415768
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15415768 5 g 5g
15425768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59438.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35661-39-3 | C18H17NO4 | 311.337 g/mol
N-Fmoc-L-alanine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Alanine is one of the simplest amino acids - a methyl group as the side chain. This small side chain confers a high degree of flexibility when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Fmoc-L-alanine est potentiellement utile pour les études protéomiques et les techniques de synthèse des peptides en phase solide. L’alanine est l’un des acides aminés les plus simples- un groupe méthyle comme chaîne latérale. Cette petite chaîne latérale confère un haut degré de flexibilité lorsqu’elle est incorporée dans une chaîne polypeptidique. Le groupe Fmoc est généralement supprimé avec une base telle que la pyridine- une stratégie de déprotection orthogonale pour le groupe acide labilie Boc.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35661-39-3
Formule moléculaire C18H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 311.337
Numéro MDL MFCD00037139
Clé InChI QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N
Synonyme fmoc-ala-oh, fmoc-l-alanine, fmoc-l-alpha-alanine, 9-fmoc-l-alanine, fmoc-l-ala-oh, n-fmoc-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine, fmoc-alanine, fmoc-l-ala
CID PubChem 6364642
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)acide propanoïque
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-alanine
Point de fusion 147°C to 153°C
Quantité 5 g
Beilstein 2225975
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −18° (c=1 in DMF)
Poids de la formule 311.34
Pourcentage de pureté 95%