Learn More
N-Fmoc-L-alanine-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Fmoc-L-alanine-d4 |
| CAS | 225101-69-9 |
| Formule moléculaire | C18 D4 H13 N O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | L-Alanine-2,3,3,3-d4, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (9CI), N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine-2,3,3,3-D4, (2S)-2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]propanoic-2,3,3,3-d4 acid, FMOC-L-Alanine-2,3,3,3-d4, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-2,3,3,3-d4, N-Fmoc-L-alanine-2,3,3,3-d4, L-Alanine-2,3,3,3-d4-N-FMOC |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3,11D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2,3,3,3-tétradeutéro-2-(9H-fluor-9-ylméthoxycarbonateylamino)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.3565 |
| Poids de la formule | 315.1409 |