Learn More
N-Fmoc-L-alanine monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484567 25 g 25g
11474567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21107.14
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 207291-76-7 | C18H19NO5 | 329.35 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207291-76-7
Formule moléculaire C18H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 329.35
Numéro MDL MFCD00037139
Clé InChI GAPWKFLOMOFHGO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate
CID PubChem 18528118
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)propanoïque ; Hydrate
SMILES O.CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-alanine monohydrate
Point de fusion ∼130°C
Quantité 25 g
Beilstein 2225975
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −19° (c=1 in DMF)
Poids de la formule 329.36 (311.34 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%