Learn More
Ester d’acide aspartique N-Fmoc-L-4-benzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488608 25 g 25g
15478608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62011.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 86060-84-6 | C26H23NO6 | 445.47 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86060-84-6
Formule moléculaire C26H23NO6
Poids moléculaire (g/mol) 445.47
Numéro MDL MFCD00065630
Clé InChI OQGAELAJEGGNKG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-asp obzl-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-fmoc-aspartic acid beta-benzyl ester, fmoc-l-asp obzl-oh, 2s-4-benzyloxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, fmoc-l-aspartic acid beta-benzyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, n-fmoc-l-aspartic acid beta-benzyl ester, fmoc-l-asp obn, fmoc-l-asp bzl-oh
CID PubChem 13966931
SMILES OC(=O)C(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Point de fusion 120°C to 130°C
Quantité 25 g
Beilstein 4609615
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-oxo-4-phénylméthoxybutanoïque
Poids de la formule 445.46
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.