Learn More
Acide N-Fmoc-L-bêta-glutamique 5-tert-butyle ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449645 250 mg 250mg
15428757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52190.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 209252-17-5 | C24H27NO6 | 425.481 g/mol
N-Fmoc-L-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester, is a protected building block used for the introduction of glutamic acid into peptides. Fmoc-beta-Glu(OtBu)-OH) was hydrolyzed with trifluoroacetic acid (TFA) and isolated with the HPLC system to give Fmoc-beta-Glu(OH)-OH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide N-Fmoc-L-bêta-glutamique d’ester 5-tert-butyle est un bloc de construction protégé utilisé pour introduire de l’acide glutamique dans les peptides. Le Fmoc-bêta-Glu(OtBu)-OH) a été hydrolysé avec de l’acide trifluoroacétique (TFA) et isolé avec le système HPLC pour donner du Fmoc-bêta-Glu(OH)-OH.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209252-17-5
Formule moléculaire C24H27NO6
Poids moléculaire (g/mol) 425.481
Numéro MDL MFCD01862860
Clé InChI XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
Synonyme fmoc-beta-hoasp otbu-oh, fmoc-beta-glu otbu-oh, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, fmoc-l-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 3r-5-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-?-hoasp otbu-oh, fmoc-, a-hoasp otbu-oh, fmoc-i 2-hoasp otbu-oh, fmoc-beta-homoaspartic acid otbu
CID PubChem 2761514
Nom IUPAC Acide (3R)-3-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Quantité 250 mg
Beilstein 7952342
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 425.48
Pourcentage de pureté 95%