Learn More
N-Fmoc-L-bêta-homoglutamique acide 6-tert-butyl ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439645 250 mg 250mg
15429645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52188.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 203854-49-3 | C25H29NO6 | 439.508 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide N-Fmoc-L-bêta-homoglutamique d’ester 6-tert-butyle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 203854-49-3
Formule moléculaire C25H29NO6
Poids moléculaire (g/mol) 439.508
Numéro MDL MFCD01863053
Clé InChI XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
Synonyme fmoc-beta-hoglu otbu-oh, fmoc-l-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester, fmoc-l-beta-homoglutamic acid otbu, fmoc-beta-homoglu otbu-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxy-6-oxohexanoic acid, 3s-6-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-6-oxohexanoic acid, n-beta-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-beta-homoglutamic acid delta-t-butyl ester, ambotzfaa6670, fmoc-b-hoglu otbu-oh, fmoc-l-?-homoglutamic acid otbu
CID PubChem 2761518
Nom IUPAC Acide (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-6-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-6-oxohexanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
Point de fusion 115°C to 120°C
Quantité 250 mg
Beilstein 8019724
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 439.51
Pourcentage de pureté 95%