Learn More
N-Fmoc-L-bêta-homoleucine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478447 250 mg 250mg
15468447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51976.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 193887-44-4 | C22H25NO4 | 367.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 193887-44-4
Formule moléculaire C22H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 367.45
Numéro MDL MFCD01863059
Clé InChI YLVSABQQLLRFIJ-HNNXBMFYSA-N
Synonyme fmoc-beta-holeu-oh, fmoc-l-beta-homoleucine, fmoc-l-, a-homo-leu-oh, fmoc-beta-homoleu-oh, s-3-fmoc-amino-5-methylhexanoic acid, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-methylhexanoic acid, fmoc-?-holeu-oh, ambotzfaa6690, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-5-methylhexanoic acid, fmoc-holeu-oh fmoc-homoleucine
CID PubChem 2761527
Nom IUPAC Acide (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-méthylhexanoïque
SMILES CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-beta-homoleucine
Quantité 250 mg
Beilstein 7723942
Poids de la formule 367.44
Pourcentage de pureté 95%