Learn More
N-Fmoc-L-bêta-homophénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418547 1 g 1g
15428547 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52052.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 193954-28-8 | Molecular Formula: C25H23NO4 | Molecular Weight: 401.462 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homophenylalanine is used for producing high quality peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Fmoc-L-bêta-homophénylalanine est utilisée pour produire des peptides de haute qualité.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 193954-28-8
Formule moléculaire C25H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 401.462
Numéro MDL MFCD01863055
Clé InChI DQNUGHJJKNFCND-SFHVURJKSA-N
Synonyme fmoc-l-beta-homophenylalanine, fmoc-b-hophe-oh, fmoc-beta-hophe-oh, fmoc-beta-homophe-oh, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, ambotzfaa1657, fmoc-, a-hophe-oh, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-phenylbutanoic acid, n-fmoc-l-beta-homophenylalanine, fmoc-s-3-amino-4-phenylbutyric acid
CID PubChem 2761539
Nom IUPAC Acide (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-phénylbutanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-beta-homophenylalanine
Quantité 1 g
Beilstein 7726557
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 401.46
Pourcentage de pureté 95%