Learn More
N-Fmoc-L-bêta-homoproline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448567 250 mg 250mg
15438567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52060.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 193693-60-6 | C21H21NO4 | 351.402 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is also used in peptide synthesis and drug screening .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un important intermédiaire organique utilisé dans les secteurs des produits agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. Il est également utilisé dans la synthèse des peptides et la sélection de médicaments.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 193693-60-6
Formule moléculaire C21H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 351.402
Numéro MDL MFCD01863058
Clé InChI ZNIGOUDZWCDFFC-AWEZNQCLSA-N
Synonyme fmoc-l-beta-homoproline, fmoc-beta-hopro-oh, s-2-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, 2-2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, fmoc-d-beta-homoproline, fmoc-hopro-oh, fmoc-beta-homopro-oh, fmoc-l-beta-hpro-oh, fmoc-i 2-hopro-oh
CID PubChem 2761542
Nom IUPAC Acide 2-[(2S)-1-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonyl)pyrrolidine-2-yl]acétique
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-beta-homoproline
Quantité 250 mg
Beilstein 7798553
Poids de la formule 351.4
Pourcentage de pureté 95%