Learn More
N-Fmoc-L-bêta-homovaline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408747 250 mg 250mg
15498737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52182.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 172695-33-9 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homovaline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Fmoc-L-bêta-homovaline est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172695-33-9
Formule moléculaire C21H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 353.42
Numéro MDL MFCD01862853
Clé InChI KFDMTAMWOIQTOB-LJQANCHMSA-N
Synonyme fmoc-l-beta-homovaline, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-beta-hoval-oh, r-n-fmoc-3-amino-4-methylpentanoic acid, r-3-fmoc-amino-4-methylpentanoic acid, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-beta-leu-oh, fmoc-l-, a-leucine, fmoc-l-beta-leucine, fmoc-, a-hoval-oh
CID PubChem 2761560
Nom IUPAC Acide (3R)-3-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-beta-homovaline
Quantité 250 mg
Beilstein 7388393
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 353.42
Pourcentage de pureté 95%