Learn More
N-Fmoc-L-citrulline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489988 25 g 25g
15469988 1 g 1g
15479988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15489988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63342.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 133174-15-9 | C21H23N3O5 | 397.431 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133174-15-9
Formule moléculaire C21H23N3O5
Poids moléculaire (g/mol) 397.431
Numéro MDL MFCD00151943
Clé InChI NBMSMZSRTIOFOK-SFHVURJKSA-N
Synonyme fmoc-cit-oh, fmoc-l-citrulline, nalpha-fmoc-l-citrulline, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-ureidopentanoic acid, l-ornithine, n5-aminocarbonyl-n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-citrulline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-5-ureido-pentanoic acid, 2s-5-carbamoylamino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-citoh, pubchem19002
CID PubChem 2756127
Nom IUPAC acide (2S)-5-(carbamoylamino)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)pentanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CCCNC(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-citrulline
Quantité 25 g
Beilstein 7780987
Poids de la formule 397.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide