Learn More
N-Fmoc-L-homophénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418447 5 g 5g
15428447 250 mg 250mg
15408447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15418447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51973.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.84€
    212.65€ / 5g
    Économisez 34.19€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 132684-59-4 | Molecular Formula: C25H23NO4 | Molecular Weight: 401.46 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132684-59-4
Formule moléculaire C25H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 401.46
Numéro MDL MFCD00077046
Clé InChI CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
Synonyme fmoc-l-homophenylalanine, fmoc-homophe-oh, fmoc-hophe-oh, fmoc-l-homophenyl-ala, fmoc-l-homophe, fmoc-l-hphe-oh, n-fmoc-l-homophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-fmoc-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
CID PubChem 2761467
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-phénylbutanoïque
SMILES OC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-homophenylalanine
Quantité 5 g
Beilstein 4847669
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 401.46
Pourcentage de pureté 95%