Learn More
N-Fmoc-L-norvaline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462748 5 g 5g
15452748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56290.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 135112-28-6 | C20H21NO4 | 339.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135112-28-6
Formule moléculaire C20H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 339.39
Numéro MDL MFCD00155631
Clé InChI JBIJSEUVWWLFGV-SFHVURJKSA-N
Synonyme fmoc-nva-oh, fmoc-l-norvaline, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-norvaline, n-fmoc-l-norvaline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, l-norvaline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, fmoc-norvaline, fmoc-l-nva-oh, ambotzfaa1415, pubchem14961
CID PubChem 7016885
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)pentanoïque
SMILES CCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-norvaline
Point de fusion 151°C to 155°C
Quantité 5 g
Beilstein 5883879
Rotation optique −21° (c=2 in DMF)
Poids de la formule 339.39
Pourcentage de pureté 98%