Learn More
Acide N-Fmoc-L-pipecolique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408467 1 g 1g
15428467 250 mg 250mg
15418467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15408467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51981.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 86069-86-5 | C21H21NO4 | 351.402 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86069-86-5
Formule moléculaire C21H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 351.402
Numéro MDL MFCD00235898
Clé InChI CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
Synonyme fmoc-l-homoproline, fmoc-l-pipecolic acid, fmoc-pip-oh, fmoc-hopro-oh, l-n-fmoc-pipecolic acid, fmoc-l-pip-oh, fmoc-pip, fmoc-l-piperidine-2-carboxylic acid, fmoc-s---piperidine-2-carboxylic acid, l-1-n-fmoc-pipecolinic acid
CID PubChem 983042
Nom IUPAC (2S)-1-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl)pipéridine-2-acide carboxylique
SMILES C1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-pipecolic acid
Point de fusion 153°C to 158°C
Quantité 1 g
Beilstein 4718405
Poids de la formule 351.4
Pourcentage de pureté 95%