Learn More
N-Fmoc-L-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464537 25 g 25g
11454537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21081.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 71989-31-6 | C20H19NO4 | 337.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. La méthode Fmoc est utilisée pour la synthèse du nouveau support polymère pour la préparation des amides peptidiques C-terminaux.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. (presque transparence.)
Remarques
Stocker entre 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71989-31-6
Formule moléculaire C20H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 337.38
Numéro MDL MFCD00037122
Clé InChI ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-pro-oh, fmoc-l-proline, fmoc-l-pro-oh, n-fmoc-l-proline, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline, s-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-proline, fmoc-pro, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline
CID PubChem 688135
Nom IUPAC Acide (2S)-1-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCCN1C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-proline
Point de fusion 113°C to 117°C
Quantité 25 g
Beilstein 3596735
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. (almost transparency.)
Rotation optique −40° (c=1 in Ethyl Acetate)
Poids de la formule 337.38
Pourcentage de pureté 98%