Learn More
Ester pentafluorophénylique de N-Fmoc-L-proline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15490159
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15490159 5 g 5g
15400169 250 mg 250mg
15480159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63457.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86060-90-4
Formule moléculaire C26H18F5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 503.425
Numéro MDL MFCD00065672
Clé InChI CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
Synonyme fmoc-pro-opfp, fmoc-l-pro-opfp, fmoc-l-proline pentafluorophenyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-pentafluorophenyl ester, 2s, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline pentafluorophenyl ester, 1-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-proline pentafluorophenyl ester, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-o-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
CID PubChem 2733412
Nom IUPAC 1-O-(9H-fluoren-9-ylméthyle) 2-O-(2,3,4,5,6-pentafluorophényle) (2S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)OC5=C(C(=C(C(=C5F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
Point de fusion 127°C to 129°C
Beilstein 4731096
Quantité 5 g
Poids de la formule 503.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide