Learn More
N-Fmoc-L-propargylglycine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438717 250 mg 250mg
15418717 1 g 1g
15428717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52171.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 198561-07-8 | C20H17NO4 | 335.359 g/mol
Fmoc-propargyl-Gly-OH is an Fmoc protected glycine derivative useful for solid phase peptide synthesis techniques. This compound could be useful as an unusual amino acid analog to aid in the deconvolution of protein structure and function. N-Fmoc-L-propargylglycine is a non-natural amino acids used for the triazole cross-link.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La Fmoc-propargyl-Gly-OH est un dérivé de la glycine protégé par Fmoc, utile dans les techniques de synthèse peptidique en phase solide. Ce composé pourrait être utile en tant qu’analogue d’acides aminés inhabituels pour faciliter la déconvolution de la structure et de la fonction des protéines. La N-Fmoc-L-propargylglycine est un acide aminé non naturel utilisé dans la liaison croisée des triazoles.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 198561-07-8
Formule moléculaire C20H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 335.359
Numéro MDL MFCD01075095
Clé InChI DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Synonyme fmoc-l-propargylglycine, fmoc-pra-oh, fmoc-propargyl-gly-oh, s-2-fmoc-amino-4-pentynoic acid, s-n-fmoc-2-2'-propynyl glycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-ynoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, 4-pentynoicacid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s
CID PubChem 2734461
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)pent-4-ynoïque
SMILES C#CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-propargylglycine
Quantité 250 mg
Beilstein 9151699
Poids de la formule 335.36
Pourcentage de pureté 95%