Learn More
N-Fmoc-L-valine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460117 25 g 25g
11450117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21030.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68858-20-8 | C20H21NO4 | 339.39 g/mol
It is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Fmoc-valine (in addition to the other amino acids) is commonly used to synthesize 4-thiazolidinones (e.g. (E)-5-(4-Ethylbenzylidene)-2-thioxothiazolidin-4-one [E925745]) and 4-metathiazanones as well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est potentiellement utile pour les études protéomiques et les techniques de synthèse des peptides en phase solide. La fmoc-valine (en plus des autres acides aminés) est couramment utilisée pour synthétiser les 4-thiazolidinones (p. ex. (E)-5-(4-éthylbenzylidène)-2-thioxothiazolidin-4-one [E925745]) ainsi que les 4-métathiazanones.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol donne une turbidité très faible.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68858-20-8
Formule moléculaire C20H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 339.39
Numéro MDL MFCD00037124
Clé InChI UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Synonyme fmoc-l-valine, fmoc-val-oh, fmoc-l-val-oh, n-fmoc-l-valine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-valine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-valine, fmoc-valine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-alpha-fmoc-l-valine, s-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl valine
CID PubChem 688217
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-valine
Point de fusion 142°C to 147°C
Quantité 25 g
Beilstein 2177443
Rotation optique −17° (c=1 in DMF)
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-méthylbutanoïque
Poids de la formule 339.39
Pourcentage de pureté 98%