Learn More
N-Fmoc-N-méthyl-L-isoleucine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430439
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15430439 5 g 5g
15440439 250 mg 250mg
15420439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63640.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138775-22-1
Formule moléculaire C22H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 367.45
Numéro MDL MFCD00153389
Clé InChI IQIOLCJHRZWOLS-DZLYFNQKNA-N
Synonyme fmoc-n-me-ile-oh, fmoc-n-methyl-l-isoleucine, fmoc-n-me-lle-oh, n-fmoc-n-methyl-l-isoleucine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-methylpentanoic acid, fmoc-melle-oh, fmoc-l-meile-oh, ambotzfaa1398, pubchem18966
CID PubChem 15433034
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-[9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl(méthyl)amino]-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
Beilstein 7548444
Quantité 5 g
Poids de la formule 367.44
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide