Learn More
N-Fmoc-N-méthyl-L-leucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490149 1 g 1g
15410159 250 mg 250mg
15400159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63453.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103478-62-2 | C22H25NO4 | 367.45 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103478-62-2
Formule moléculaire C22H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 367.45
Numéro MDL MFCD00151933
Clé InChI BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N
Synonyme fmoc-n-methyl-l-leucine, fmoc-n-me-leu-oh, n-fmoc-n-methyl-l-leucine, fmoc-meleu-oh, l-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, pubchem13155, fmoc-n-a-methyl-l-leucine, n-methyl-n-fmoc-l-leu-oh
CID PubChem 7015835
SMILES CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-N-methyl-L-leucine
Point de fusion 113°C to 116°C
Couleur Blanc
Beilstein 3630430
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 2-({[(9H-fluoren-9-yl)méthoxy]carbonyl}(méthyl)amino)-4-acide méthylpentanoïque
Quantité 1 g
Poids de la formule 367.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.