Learn More
N-Fmoc-N-méthylglycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15449278
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
15449278 5 g 5g
15459278 25 g 25g
2 options
Code produit. 15449278
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62806.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77128-70-2 | C18H19NO5 | 329.352 g/mol
N-Fmoc-N-methylglycine is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Fmoc-N-méthylglycine est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans le DMF.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77128-70-2
Formule moléculaire C18H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 329.352
Numéro MDL MFCD00151926
Clé InChI CUJSWOOWOONPRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fmoc-sarcosine monohydrate, fmoc-sarcosine hydrate, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino acetic acid;hydrate, fmoc-sarcosinehydrate, ksc915q4d, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n-methylglycine-water 1/1
CID PubChem 56763849
Nom IUPAC 2-[acide 9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonyl(méthyl)amino]acétique;hydrate
SMILES CN(CC(=O)O)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13.O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-N-methylglycine
Quantité 5 g
Beilstein 6660958
Informations sur la solubilité Soluble in DMF.
Poids de la formule 311.33
Pourcentage de pureté 98%