Learn More
N-Fmoc-N-méthylglycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459278 25 g 25g
15449278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62806.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77128-70-2 | C18H19NO5 | 329.352 g/mol
N-Fmoc-N-methylglycine is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Fmoc-N-méthylglycine est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans le DMF.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77128-70-2
Formule moléculaire C18H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 329.352
Numéro MDL MFCD00151926
Clé InChI CUJSWOOWOONPRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fmoc-sarcosine monohydrate, fmoc-sarcosine hydrate, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino acetic acid;hydrate, fmoc-sarcosinehydrate, ksc915q4d, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n-methylglycine-water 1/1
CID PubChem 56763849
Nom IUPAC 2-[acide 9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonyl(méthyl)amino]acétique;hydrate
SMILES CN(CC(=O)O)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13.O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-N-methylglycine
Quantité 25 g
Beilstein 6660958
Informations sur la solubilité Soluble in DMF.
Poids de la formule 311.33
Pourcentage de pureté 98%