Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-α-FMOC-N-Trityl-L-histidine, 98 %
Code produit 11936261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11936261 25 g 25g
10511862 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936261 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 360330250
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109425-51-6 | C40H33N3O4 | 619.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109425-51-6
Formule moléculaire C40H33N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 619.72
Clé InChI XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
Synonyme fmoc-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-l-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-l-histidine, n-a-fmoc-n-im-trityl-l-histidine, n, a-fmoc-n im-trityl-l-histidine, histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-1-tritylimidazol-4-yl propanoic acid, fmochis trt oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1090
CID PubChem 11422193
Nom IUPAC Acide (2 S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Spécification
Nom chimique ou matériau N-α-FMOC-N-Trityl-L-histidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Rotation spécifique 83.3
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Solvants résiduels 5% max. 2-propanol, THF
Poids de la formule 619.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-[(9H-Fluoren-6-ylmethoxy)carbonyl]-3-(triphenylmethyl)-L-histidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.