Learn More
N-Fmoc-O-méthyl-D-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Fmoc-O-methyl-D-tyrosine |
| Couleur | Blanc |
| Nom IUPAC | 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 417.45 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |