Learn More
N-Fmoc-O-méthyl-D-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419558 5 g 5g
15429558 250 mg 250mg
15409558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15419558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63073.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 201335-88-8 | C25H23NO5 | 417.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 201335-88-8
Formule moléculaire C25H23NO5
Poids moléculaire (g/mol) 417.46
Numéro MDL MFCD00237393
Clé InChI JYQODLWFOPCSCS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-d-tyr me-oh, fmoc-o-methyl-d-tyrosine, fmoc-d-4-methoxyphenylalanine, fmoc-4-methoxy-d-phenylalanine, fmoc-4-methoxy-d-phe-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, fmoc-d-4-methoxy-phe-oh, fmoc-d-tyr me, fmoc-d-4-meo-phe-oh
CID PubChem 7019819
SMILES COC1=CC=C(CC(NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-O-methyl-D-tyrosine
Couleur Blanc
Nom IUPAC 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 417.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre