Learn More
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-serine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458948 25 g 25g
15438948 1 g 1g
15448948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62439.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 128107-47-1 | C22H25NO5 | 383.444 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128107-47-1
Formule moléculaire C22H25NO5
Poids moléculaire (g/mol) 383.444
Numéro MDL MFCD00077071
Clé InChI REITVGIIZHFVGU-LJQANCHMSA-N
Synonyme fmoc-d-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-serine, fmoc-d-ser but-oh, pubchem10040, ksc915q4f, o-tert-butyl-n-fmoc-l-serine, 2r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-serine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-3-tert-butoxy-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, fmoc-o-tert.butyl-d-serine
CID PubChem 7004204
Nom IUPAC (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]acide propanoïque
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-O-tert-butyl-D-serine
Point de fusion 131°C
Quantité 25 g
Beilstein 5309984
Poids de la formule 383.44
Pourcentage de pureté 98%