Learn More
O-tert-Butyl-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475738 25 g 25g
15465738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59422.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71989-33-8 | C22H24NO5 | 382.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71989-33-8
Formule moléculaire C22H24NO5
Poids moléculaire (g/mol) 382.44
Numéro MDL MFCD00037127
Clé InChI REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
Synonyme fmoc-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-ser t-bu-oh, fmoc-ser but, fmoc-o-tert.butyl-l-serine, fmoc-ser tbu, fmoc-ser but-oh, pubchem10035, fmoc-l-ser otbu oh, fmoc-l-ser tbu-oh
CID PubChem 2724633
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]acide propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serine
Point de fusion 127°C to 130°C
Quantité 25 g
Beilstein 3632013
Rotation optique +26° (c=1 in Ethyl Acetate)
Poids de la formule 383.44
Pourcentage de pureté 98%