Learn More
N-Fmoc-O-tert-butyl-N-méthyl-L-sérine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480399 5 g 5g
15490399 250 mg 250mg
15470399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63614.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 197632-77-2 | Molecular Formula: C23H27NO5 | Molecular Weight: 397.471 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 197632-77-2
Formule moléculaire C23H27NO5
Poids moléculaire (g/mol) 397.471
Numéro MDL MFCD02094430
Clé InChI PQSAXALAXPNFMG-FQEVSTJZSA-N
Synonyme fmoc-n-me-ser tbu-oh, n-fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-n-methyl-o-t-butyl-l-serine, fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-serine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-o-t-butyl-l-serine, 2s-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-tert-butoxy propanoic acid, fmoc-meser tbu-oh, pubchem19046, fmoc-n-me-serine tbu-oh
CID PubChem 7010370
Nom IUPAC (2S)-2-[9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonyl(méthyl)amino]-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxy]acide propanoïque
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-serine
Point de fusion 213°C to 218°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 397.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin