Learn More
N-Fmoc-S-acétamidométhyl-L-cystéine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435578 1 g 1g
15445578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59306.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 86060-81-3 | C21H22N2O5S | 414.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86060-81-3
Formule moléculaire C21H22N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 414.48
Numéro MDL MFCD00038769
Clé InChI CSMYOORPUGPKAP-IBGZPJMESA-N
Synonyme fmoc-cys acm-oh, fmoc-s-acetamidomethyl-l-cysteine, n alpha-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-acetamidomethylcysteine, n, a-fmoc-s-acetaminomethyl-l-cysteine, n-fmoc-s-acetylamino methyl-l-cysteine, s-acetylamino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-cysteine, fmoc-cys acm, fmoc-s-acetamidomethyl-cys, l-cysteine, s-acetylamino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
CID PubChem 128799
Nom IUPAC (2R)-3-[(acetamidomethyl)sulfanyl]-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
SMILES CC(=O)NCSC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-S-acetamidomethyl-L-cysteine
Point de fusion 147°C
Quantité 1 g
Beilstein 4725388
Rotation optique −33° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 414.47
Pourcentage de pureté 95%