Learn More
N-Fmoc-S-trityl-L-cystéine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397129 5 g 5g
11387129 1 g 1g
11307139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27363.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103213-32-7 | C37H30NO4S | 584.71 g/mol
It is potentially useful for proteomics studies, and solid phase peptide synthesis techniques. Cysteine is versatile amino acid involved with many biological processes, including the formation of disulfide bonds - a critical component of protein structure. This compound could be useful as an unusual amino acid analog to aid in the deconvolution of protein structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est potentiellement utile pour les études protéomiques et les techniques de synthèse des peptides en phase solide. La cystéine est un acide aminé polyvalent impliqué dans de nombreux processus biologiques, y compris la formation de liaisons disulfures - un composant essentiel de la structure protéique. Ce composé pourrait être utile en tant qu’analogue d’acides aminés inhabituels pour faciliter la déconvolution de la structure et de la fonction des protéines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103213-32-7
Formule moléculaire C37H30NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 584.71
Numéro MDL MFCD00038538
Clé InChI KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-M
Synonyme fmoc-cys trt-oh, fmoc-s-trityl-l-cysteine, fmoc-l-cys trt-oh, n-fmoc-s-trityl-l-cysteine, fmoc-cys trt, n alpha-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-tritylcysteine, r-9h-fluoren-9-yl methyl 1-hydroxy-3-tritylthio propan-2-yl carbamate, fmoc-s-trityl-cys, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl
CID PubChem 128239
Nom IUPAC Acide (2R)-2-(9H-fluorèn-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-tritylsulfanylpropanoïque
SMILES [O-]C(=O)[C@H](CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
Point de fusion 171°C to 173°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in most organic solvents.
Rotation optique +17° (c=1 in THF)
Poids de la formule 585.71
Pourcentage de pureté 95%