Learn More
N-Formyl Benzocaïne, TRC
Code produit 30137277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137277 1 g 1g
30010520 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137277 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6973001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5422-63-9
Formule moléculaire C10 H11 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 193.199
Synonyme 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009, Ethyl 4-Formamidobenzoate, N-Formylbenzocaine, N-Formyl benzocaine
Nom IUPAC Éthyle 4-formamidobenzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-Formamidobenzoate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Poids de la formule 193.074
Pourcentage de pureté >95%